accessibility menu, dialog, popup

Test

2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 101-99-5

CAS RN 101-99-5

IUPAC Name: ethyl N-phenylcarbamate
Synonyme: N-phenyl ethylcarbamate
Molekulargewicht (g/mol): 165.19
Summenformel: C9H11NO2
InChi Key: LBKPGNUOUPTQKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)NC1=CC=CC=C1
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.