man

Test

CAS RN 101-48-4

H3COOCH3

CAS RN 101-48-4

IUPAC Name: (2,2-dimethoxyethyl)benzene
Synonyme: benzene, (2,2-dimethoxyethyl)-
Molekulargewicht (g/mol): 166.22
Summenformel: C10H14O2
InChi Key: WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(CC1=CC=CC=C1)OC
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (4)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (2)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)