accessibility menu, dialog, popup

Test

2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 101-27-9

CAS RN 101-27-9

IUPAC Name: 4-chlorobut-2-yn-1-yl N-(3-chlorophenyl)carbamate
Synonyme: barban
Molekulargewicht (g/mol): 258.1
Summenformel: C11H9Cl2NO2
InChi Key: MCOQHIWZJUDQIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCC#CCOC(=O)NC1=CC=CC(Cl)=C1
Menge 
  • (2)
  • (1)
Farbe 
  • (1)
Zur Verwendung mit (Geräte) 
  • (1)
pH 
  • (1)
1x1 image pixel for data collection

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.