man

Test

CAS RN 100367-39-3

H3CONBr

CAS RN 100367-39-3

IUPAC Name: 4-bromo-2-methoxypyridine
Synonyme: 4-bromo-2-methoxypyridine
Molekulargewicht (g/mol): 188.02
Summenformel: C6H6BrNO
InChi Key: YFTGMMXMLPTTAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=NC=CC(Br)=C1
Siedepunkt 
  • (2)
  • (2)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)