Learn More
4-Brom-2-Methoxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-Bromo-2-methoxypyridine used in the synhesis of Imidazo [1, 2-a] pyrimidines. Suzuki coupling between 4-methoxyphenylboronic acid and 4-bromo-2-methoxypyridine affords 1, 5-disubstituted pyridones. Starting material used in a synthesis of crown-ester-bipyridines and viologens via sodium or nickel reductive coupling, side chain oxidation and esterification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brom-2-methoxypyridin, das in der Synhese von Imidazo [1, 2-a] Pyrimidinen verwendet wird. Suzuki-Kopplung zwischen 4-Methoxyphenylborsäure und 4-Brom-2-methoxypyridin ergibt 1,5-dissubstituierte Pyridone. Ausgangsmaterial, das bei der Synthese von Krone-Ester-Bipyridinen und Viologenen über Natrium- oder Nickel-reduzierende Kopplung, Seitenkettenoxidation und Veresterung verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
4-Brom-2-methoxypyridin, das in der Synhese von Imidazo [1, 2-a] Pyrimidinen verwendet wird. Suzuki-Kopplung zwischen 4-Methoxyphenylborsäure und 4-Brom-2-methoxypyridin ergibt 1,5-dissubstituierte Pyridone. Ausgangsmaterial, das bei der Synthese von Krone-Ester-Bipyridinen und Viologenen über Natrium- oder Nickel-reduzierende Kopplung, Seitenkettenoxidation und Veresterung verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2-methoxypyridine |
Schmelzpunkt | 25°C to 26°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Siedepunkt | 87°C (15 mmHg) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 115199 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 188.02 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt |