man

Test

CAS RN 10016-20-3

OHOOHOHOOOHOOHHOOOHOOHOHOOHOOHOHOOHOOHOHOHOOOHOH

CAS RN 10016-20-3

IUPAC Name: 5,10,15,20,25,30-hexakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-dodecaoxaheptacyclo[26.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶]dotetracontane-31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42-dodecol
Synonyme: α-CD α-dextrin α-cycloamylose cyclohexaamylose alfadex cyclohexaamylose carbonate α-schardinger dextrin cyclomaltohexose alfadexum cyclohexapentylose
Molekulargewicht (g/mol): 972.85
Summenformel: C36H60O30
InChi Key: HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Physikalische Form 
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)