accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 1000576-51-1

CH3OOHNN

CAS RN 1000576-51-1

IUPAC Name: methyl 3-cyano-1H-indole-6-carboxylate
Synonyme: methyl 3-cyano-1H-indole-6-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 200.2
Summenformel: C11H8N2O2
InChi Key: YBZVEPCMUWGFNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=C2C(NC=C2C#N)=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern