Learn More
Methyl-3-cyanindol-6-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429608
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1000576-51-1
Summenformel C11H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.197
MDL-Nummer MFCD09878564
InChI-Schlüssel YBZVEPCMUWGFNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-cyanoindole-6-carboxylate, 3-cyano-1h-indole-6-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-6-carboxylicacid, 3-cyano-, methyl ester, 1h-indole-6-carboxylic acid, 3-cyano-, methyl ester
PubChem CID 37819073
IUPAC-Name Methyl 3-Cyano-1H-Indol-6-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(=CN2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-cyanoindole-6-carboxylate
Menge 250 mg
Formelmasse 200.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest