man

Test

CAS RN 100-61-8

H3CNH

CAS RN 100-61-8

IUPAC Name: N-methylaniline
Synonyme: methylaniline
Molekulargewicht (g/mol): 107.16
Summenformel: C7H9N
InChi Key: AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC1=CC=CC=C1
Siedepunkt 
  • (3)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)