Learn More
N-Methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
N-Methylaniline is used in the preparation of N,N'-dimethylsulfinyldianilin using triethylamine and thionyl chloride as reagents. It is also acts as a latent and coupling solvent. Further, it serves as an intermediate for dyes and agrochemicals. In addition to this, it is utilized as an antiknock agent, which plays an essential role to increase the octane number.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methylanilin wird bei der Herstellung von N,N′-Dimethylsulfinyldianilin mit Triethylamin und Thionylchlorid als Reagenzien verwendet. Es wirkt auch als latentes und koppelndes Lösungsmittel. Darüber hinaus dient es als Zwischenprodukt für Farbstoffe und Agrochemikalien. Darüber hinaus wird es als Antiklopfmittel eingesetzt, was eine wesentliche Rolle bei der Erhöhung der Oktanzahl spielt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Säureanhydriden, sauren Chloriden und Kohlendioxid.
N-Methylanilin wird bei der Herstellung von N,N′-Dimethylsulfinyldianilin mit Triethylamin und Thionylchlorid als Reagenzien verwendet. Es wirkt auch als latentes und koppelndes Lösungsmittel. Darüber hinaus dient es als Zwischenprodukt für Farbstoffe und Agrochemikalien. Darüber hinaus wird es als Antiklopfmittel eingesetzt, was eine wesentliche Rolle bei der Erhöhung der Oktanzahl spielt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Säureanhydriden, sauren Chloriden und Kohlendioxid.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Methylaniline |
Schmelzpunkt | -57°C |
Dichte | 0.989 |
Siedepunkt | 194°C to 197°C |
Flammpunkt | 86°C (186°F) |
Brechungsindex | 1.571 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2294 |
Beilstein | 741982 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |