man

Test

CAS RN 100-28-7

ONONCO

CAS RN 100-28-7

IUPAC Name: 1-isocyanato-4-nitrobenzene
Synonyme: benzene, 1-isocyanato-4-nitro-
Molekulargewicht (g/mol): 164.12
Summenformel: C7H4N2O3
InChi Key: GFNKTLQTQSALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (3)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)