BINDER und der Fisher Scientific Channel präsentieren zwei neue faszinierende Vakuumtrockenschränke
Entdecken Sie das aufregende Design für entflammbare und nicht-entflammbare Proben.
Webinar ansehenAgenda
Wie verhält sich ein Ballon im Vakuumtrockenschrank? Neben solchen Experimenten eignet sich Vakuumtrocknung ideal für Verfahren mit wärme- oder sauerstoffempfindlichen Proben, entflammbaren Lösungsmitteln, beschleunigter Trocknung und für viele andere Anwendungsbereiche.
Bisher noch nicht veröffentlichte Bilder zeigen die Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Vorteile der zwei neuen Vakuumtrockenschränke von Binder aus der VD-Reihe und der ATEX-konformen VDL-Reihe.
Je nach Modell erreichen die Geräte Höchsttemperaturen von 220 °C bzw. 110 °C mit einem minimalen Vakuum von ≤5 mbar je nach Pumptyp und zentraler Aktivierung/Deaktivierung über eine Steuereinheit. Dank Touchscreen lassen sich alle digitalen Einstellungen exakt regeln, und die einzigartige neue Innenbeleuchtung bietet optimale Sichtkontrolle. Mit der ebenfalls beschriebenen automatischen Erkennungsfunktion SmartVent werden reproduzierbare Trocknungsergebnisse einfach wie noch nie. Besuchen Sie unser Webinar und erleben Sie diese und viele weitere Funktionen.
Die neuen Vakuumtrockenschränke eignen sich für Forschungsanwendungen in der Automobil-, Elektronik-, Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelbranche sowie für Qualitätssicherung und Produktion.
Kernthemen des Webinars:
- Erleben Sie, wie einfach Vakuumtrocknung sein kann.
- Erfahren Sie, wie die ATEX-Sicherheitsrichtlinien das einzigartige Design geprägt haben.
- Machen Sie sich selbst ein Bild von der Funktionsweise des explosionsgeschützten Vakuumschranks.
- Entdecken Sie, wie intelligente Funktionen alltägliche Trocknungsprobleme lösen.
Zugehörige Dokumente
- Broschüre: Vakuumtrockenschränke
- Broschüre: VD 23-Vakuumtrockenschränke für nicht-entflammbare Lösungsmittel
Unser Referent
Lothar Maresch
Biologe, Leiter der Binder Academy.