60 Jahre Eppi™: Eppendorfs Engagement für die Förderung wissenschaftlicher Entdeckungen
Seit sechs Jahrzehnten sind Eppendorf Tubes™, liebevoll „Eppis™“ genannt, ein Eckpfeiler der Laborverbrauchsmaterialien. Als erstes Einweg-Mikrozentrifugen Tube, das auf den Markt kam, wurde das Eppi weltweit über eine Milliarde Mal verkauft und ist zum Synonym für Mikrozentrifugen Tube geworden. Darüber hinaus führte die Entwicklung des Eppi zur Entwicklung eines vollständigen Sortiments an Eppendorf Tubes sowie kompatibler Laborgeräte und Verbrauchsmaterialien, die den globalen Standard für Qualität und Leistung gesetzt haben.
Kleine Lösungen für große Probleme
Die Einführung des Eppi revolutionierte die Art und Weise, wie Wissenschaftler mit kleinen Mengen umgehen, und reduzierte die benötigten Volumina teurer Reagenzien und wertvoller Proben. Tube 3810, wie es offiziell hieß, bevor es den Spitznamen Eppi erhielt, bot eine Lösung für das Mischen, Lagern und Zentrifugieren von Proben und führte zu bedeutenden Fortschritten in der Molekularbiologie und Medizin. Beispielsweise wurden innerhalb eines Jahrzehnts nach der Herstellung des ersten Eppi sowohl Genklonierung und PCR als auch lebensrettende Impfstoffe gegen Hepatitis B und Meningitis entwickelt.
Jenseits des Eppi: Vom Tube zur Zentrifuge
Als die Beliebtheit des Eppi zunahm, stellten Wissenschaftler fest, dass ein Bedarf an einer Reihe von Labortischgeräten und Verbrauchsmaterialien bestand, die mit dieser neuen Tube Größe kompatibel waren. Als Reaktion darauf entwickelte Eppendorf™ das Mikrolitersystem, um vollständige Probenverarbeitungslösungen für Mikrolitervolumina anzubieten. Dieses Sortiment bestand aus einem Mixer und einer Zentrifuge sowie Eppendorf Tubes, die weiterhin den Kern der Laborarbeit und des Eppendorf-Produktportfolios bildeten. Darüber hinaus wurde das Mikrolitersystem seit seiner Einführung im Jahr 1964 noch weiter ausgebaut und umfasst das aktuelle Sortiment an Pipetten, Zentrifugen und Mischern, ergänzt durch Eppendorf Tubes und Pipettenspitzen zur Verarbeitung von Probenvolumina von 0,2 ml bis 50 ml. Darüber hinaus hörten die Innovationen hier nicht auf und Eppendorf machte sich daran, sein Angebot noch einen Schritt weiter zu entwickeln und neue und verbesserte Eppendorf Tubes zu entwickeln, die einige der zentralen Probleme lösen könnten, die Wissenschaftler zurückhalten. Mit der Entwicklung neuer Materialien, Designs und Verschlusssysteme wuchs das Eppendorf Tubes Sortiment, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden.
Wissenschaftliche Revolution durch Eppi Evolution
Zu den bemerkenswerten Entwicklungen im Eppi-Design gehören Safe-Lock-Röhrchen, die ein unbeabsichtigtes Öffnen des Deckels während der Zentrifugation, Inkubation und Lagerung verhindern, sowie ein neuer Qualitätsstandard für Eppendorf Tubes, der als Biopur™-Standard bekannt ist. Dies ist bis heute der Industriestandard und gewährleistet ein Höchstmaß an Reinheit, indem garantiert wird, dass Eppendorf Tubes frei von Pyrogenen, RNasen, DNasen, DNA, ATP und PCR-Inhibitoren sind. Der nächste große Meilenstein war die Entwicklung von DNA- und Protein LoBind™ Tubes, die eine nahezu vollständige Rückgewinnung von DNA, RNA, Proteinen und Viren ermöglichen. Diese Röhrchen eignen sich besonders für anspruchsvolle Nukleinsäure- oder Proteinexperimente mit wertvollen Proben und Reagenzien.
Solche Verbesserungen haben erheblich zur Effizienz, Genauigkeit und Sicherheit der wissenschaftlichen Forschung beigetragen. Safe-Lock Tubes verhindern beispielsweise den Verlust von Proben während der Zentrifugation, Inkubation, des Transports und der Lagerung und bieten Wissenschaftlern so zusätzliche Sicherheit und Sicherheit bei der Lagerung wertvoller Proben und dem Umgang mit gefährlichen Substanzen. Dies kann besonders kritisch sein, wenn Proben zu Zwecken der Zusammenarbeit oder zum Outsourcing an andere Einrichtungen gesendet werden.
Was könnten die nächsten 60 Jahre für Eppendorf Tubes bereithalten?
In jüngerer Zeit konzentriert sich Eppendorf auf Erfindungen, die sich den Herausforderungen einer sich verändernden Welt stellen. Als Unternehmen, das sich der Herstellung fortschrittlicher Technologien, Premiumprodukte und Dienstleistungen zur Verbesserung des menschlichen Lebensstandards verschrieben hat, liegt ein Hauptaugenmerk auf der Steigerung der Nachhaltigkeit. Eppendorf ist bestrebt, dazu beizutragen, die Auswirkungen des Klimawandels auf künftige Generationen zu verringern, indem es die Umweltauswirkungen von Einweg-Laborverbrauchsmaterialien reduziert. Im Jahr 2022 wurden Eppendorf Tubes Biobased™ eingeführt. Diese Tubes bestehen zu 90 % aus recycelten Rohstoffen und verbessern die Nachhaltigkeit alltäglicher Laborverbrauchsmaterialien, ohne Kompromisse bei der Produktqualität oder -leistung einzugehen.
Wenn man auf die letzten 60 Jahre zurückblickt, zeugen das Eppi und die daraus resultierenden Innovationen von Eppendorf vom Engagement des Unternehmens bei der Entwicklung neuartiger Produkte, die Wissenschaftlern dabei helfen, ihre Forschungsziele zu erreichen. Daher besteht kein Zweifel daran, dass Eppendorf auch in Zukunft branchenführend bei der Entwicklung neuer Technologien und Produkte sein wird, die darauf ausgelegt sind, experimentelle Ergebnisse zu verbessern und die Grenzen wissenschaftlicher Entdeckungen zu verschieben.
Eppendorf
Inhalte bereitgestellt von:
Eppendorf logo