Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Equilibration Trays
Praktische Einwegtabletts
Marke:  Invitrogen™ ZM0007
Artikelnummer. 11580906
  • 193.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ZOOM Äquilibrierungstabletts sind für die Verwendung mit den ZOOM IPGRunner Kassetten konzipiert, um die Äquilibrierung von ZOOM-Streifen nach der isoelektrischen Fokussierung der ersten Dimension und vor der SDS-PAGE der zweiten Dimension (2D) durchzuführen.
  • Vereinfachen Sie den Äquilibrierungs- und Inkubationsprozess in 2D-Elektrophorese
  • Spart Zeit und Arbeitsaufwand
  • Optimale Äquilibrierung von Proben
  • Minimales Risiko von Probenkontamination und Beschädigung von IPG-Streifen
2D-Gelelektrophorese, isoelektrische Fokussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Die ZOOM™ Äquilibrierungstabletts werden als 10er-Pack geliefert. Zum Lieferumfang des Kombi-Kits aus ZOOM™Kassetten und ZOOM™ Äquilibrierungstabletts gehört eine Box mit 10 Kasetten und eine Packung mit 10 Tabletts. Bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert ein Jahr lang haltbar.
Äquilibrierungstablett
10/Pk.
ZOOM IPGRunner Mini
ZOOM™
Raumtemperatur