Learn More
ZOOM™ Doppelnetzteil (220 – 240 V AC 47 – 60 Hz) œ
ZOOM™ Doppelnetzteil (220 – 240 V AC 47 – 60 Hz) œ
Marke: Invitrogen ZP10002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das ZOOM™ Dual Power ist ein mikroprozessorgesteuertes programmierbares Netzteil, das sowohl Hochspannungs-Niederstrom- als auch Hochstrom-Niederspannungsanwendungen gleichzeitig betreiben kann. Der Hochspannungs- und Niedrigstrombereich eignet sich ideal für Probenfraktionierungen, IPG-Streifen, IEF- und DNA-Sequenzierungsanwendungen. Der Abschnitt für Niederspannung und Hochstrom ist für SDS-PAGE-, native PAGE-, SDS-PAGE- der zweiten Dimension, DNA-RNA-Elektrophorese- und Blotting-Anwendungen vorgesehen. Vier Sätze von Ausgangsbuchsen auf jeder Seite des Geräts ermöglichen den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Geräte, wodurch eine höhere Effizienz des Arbeitsablaufs und ein höherer Probendurchsatz erreicht werden. Einige der wichtigsten Merkmale des ZOOM™ Dual-Netzteils sind:Technische Daten der ZOOM™ Dual Power
Hochspannung-Niedrigstrom-Ausgangsbereich
Spannung: 1–3500 V; einstellbar in 1 V-Schritten
Stromstärke: 0.01–10.0 mA, einstellbar in 0.01 mA-Schritten
Leistung: 0.1–35 W in Schritten von 0.1 W
Niedrige Spannung-Hoher Strom
Ausgangsbereich
Spannung: 1–250 V; einstellbar in 1 V-Schritten
Stromstärke: 1–800 mA, einstellbar in 1 mA-Schritten
Leistung: 1–200 W in Schritten von 1 W
Netzsteckdosen
4 Paar pro Klemme
Gespeicherte Programme
15 Programme, mit jeweils bis zu 6 Schritten
Laufzeitgrenzen
Zeit: 1 bis 9999 min in Schritten von 1 min
Volt-Stunden
:
1 bis 65000 V-h in Schritten von 1 V-h
Betriebsmodi
Konstantspannung, Konstantstrom, Konstantleistung
Schaltungsschutz
Offener Stromkreis, Kurzschluss, Überspannung des Thermoschutzes, Überstrom, Überleistung
Sicherheit
Leerlauferkennung aktiviert; isolierte potenzialfreie Masse deaktiviert
Speicherregelung
Nicht flüchtig, bis zu 24 Stunden Benutzerdefinierte Methoden werden im RAM gespeichert
Display
LCD, Sichtbereich 111.7 x 86 mm
Temperatur
Umgebung: 4–40 °C
Abmessungen (T x B H)
23.5 cm (B) x 34.5 cm (H) x 31 cm (T) (37 cm (T) mit angeschlossenem Netzkabel)
Gewicht
12 kg (26.5 lbs)
Anwendungen für ZOOM™ Dual Power
Hochspannung-Niederstrom
Empfohlene Anwendungen
Elektrophoresegerät:
Niederspannung-Hochstrom
Empfohlene Anwendungen
Elektrophoresegerät:
Spezifikation
CE, CSA | |
ZOOM™ Dual Netzteil | |
ZOOM™ Dual Netzteil | |
4 Sets | |
4 °C bis 40 °C | |
9.25 Zoll | |
13.5 Zoll | |
26.5 lbs. | |
220 bis 240 V/47 bis 60 Hz | |
420 W | |
47 bis 60 Hz |
ZOOM™ Dual Netzteil,220 bis240 V,47 bis60 Hz, LCD-Anzeigebereich111.7 x86 mm, zur Verwendung mit ZOOM™ Dual Power, für Protein-Assays und -Analysen, Proteingel-Elektrophorese | |
1 bis 9.999 min. | |
LCD | |
39.2 °F bis 104 °F | |
1 Jahr | |
23.5 cm | |
34.5 cm | |
12 kg | |
Eingänge: 220 bis 240 V, Ausgangsleistung: 1 bis 3,500/1 bis 250 V | |
4 A |