Learn More
Buerkle™ ZoneDispo Einweg-Probenehmer
Sammelt eine repräsentative Allschichtprobe aus drei verschiedenen Schichten. Der Einweg-Probenehmer Buerkle™ ZoneDispo eignet sich für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate. Als steril und nicht steril erhältlich.
249.00 CHF - 337.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenehmer |
---|---|
Material | HDPE |
Einwegprodukt | Ja |
Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10003992
|
Buerkle™
5393-4420 |
100 mL | 500 mm | Unsteril |
249.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10696003
|
Buerkle™
5393-4430 |
200 mL | 1000 mm | Unsteril |
294.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15531731
|
Buerkle™
5393-4431 |
200 mL | 1000 mm | Steril |
337.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- HDPE
- Durchmesser: 21 mm
- Hergestellt im Reinraum
- Einzeln verpackt
- Optional durch Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Probenehmer | |
HDPE | |
Ja | |
25 mm |