missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zirkonium-Standard in Grundöl 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™

Catalog Number 11400329
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes

NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
Zr1000 μg/g

Certifications

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-konform

Chemischer Name oder Material Zirkoniumölstandard
CAS 7440-67-7, 8042-47-5
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS Min. % 0.1, 99.9
Menge 50 g
CAS Max. % 0.1, 99.9
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Summenformel Zr
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zr]
IUPAC-Name Zirkonium
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Güte Öl/Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix&tab;Konzentration&tab;Kat. Nein.
Grundöl&tab;1000 μg/g&tab;ORG-ZR8-2Z
Grundöl&tab;5000 μg/g&tab;ORG-ZR8-4Z
Lösungsmittel oder Matrix Grundöl 20
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Produkt nur für den Laborgebrauch

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'