Learn More
Zirkoniumstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, gebunden, 99.2+ % (Metallbasis ohne Hf), Hf max. 4.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325948
Click to view available options
Menge:
5 cm
30 cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium rod
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf), Hf 4.5 % max.
Menge 5 cm
Reinheit (%) ≥99.2%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈8.24g/cm
Form Stange