Learn More
Zirkoniumklumpen, 3 bis 6 mm (0.1 bis 0.2 Zoll), 99.8 % (Metallbasis ohne Hf), Thermo Scientific Chemicals
Für Vakuumabscheidung
80.78 CHF - 245.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Summenformel Zr
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-Name Zirkonium
SMILES [Zr]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11333318
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036253.14
25 g
80.78 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11323318
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036253.22
100 g
245.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-67-7
91.22
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
23995
Zirkonium
Zr
MFCD00011303 MFCD00148878
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CHEBI:33342
[Zr]
Spezifikation
Zirconium
7440-67-7
99.8% (Metals basis excluding Hf)
MFCD00011303 MFCD00148878
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Zirkonium
23995
Geruchsneutral
Grau bis silberfarben
Gray to silver lump
Zr
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
[Zr]
91.22
CHEBI:33342
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-176-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen