Learn More
Zirkonium(IV)-oxid, ≥ 99 % (Metallbasis ohne Hf), HfO2 2 %, Thermo Scientific Chemicals
95.80 CHF - 1190.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-23-4
Summenformel O2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 123.22
MDL-Nummer MFCD00011310 MFCD01868884
InChI-Schlüssel MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs fillerMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62395
IUPAC-Name Dioxozirkonium
SMILES O=[Zr]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11381189
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011395.30
250 g
95.80 CHF
250 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11371189
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011395.A1
1 kg
263.00 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11391189
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011395.A7
5 kg
1190.00 CHF
5 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zirconium(IV) oxide is used in the production of piezoelectric crystals and also used in the high frequency induction coils and ceramic glazes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZH8800000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Zirkonium(IV)-oxid, ≥ 99 % (Metallbasis ohne Hf), HfO2 2 %, Thermo Scientific Chemicals