Learn More
Zirkoniumfolie, 1.0 mm (0.039 Zoll) Dicke, geglüht, 99.2 % (Metallbasis ohne Hf), max. Hf 4.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zirconium foil |
Namenshinweis | 1.0mm (0.039 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Hf), Hf 4.5 % max. |
Menge | 100 x 500 mm |
Reinheit (%) | 99.2% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈16.3g/50x50mm |
Form | Folie |