missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zirkonium, AAS-Standardlösung, Specpure™, Zr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11306389
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

MDL-Nummer MFCD00011303

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Zirconium, AAS standard solution
Konzentration ZrCl2O in 5% HCl
Namenshinweis Zr 1000μg/mL
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1789
Güte Specpure™
Physikalische Form Flüssig

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'