Learn More
Invitrogen™ Zip Alexa Fluor™ Rapid Antibody Labeling Kits
Mit Zip Alexa Fluor Rapid Antikörpermarkierungskits können Sie Antikörperkonjugate für Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie, IHC, ICC und mehr in nur 15 Minuten erzeugen.
Marke:  Invitrogen™ Z11235
404.32 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15902364
  • 532.00 CHF / 3 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Invitrogen Zip Alexa Fluor Rapid Antikörpermarkierungskits ermöglichen Ihnen die effiziente und schnelle Markierung von wertvollen Antikörpern mit Alexa Flour Farbstoffen, um ein Antikörperkonjugat zu erstellen, das bei 100%iger Rückgewinnung innerhalb von nur 15 Minuten einsatzbereit ist. Jedes Kit enthält alles, was für drei separate Markierungsreaktionen von 100 μg Antikörpern erforderlich ist. Fügen Sie einfach 1 ml Wasser zur Komponente A mit Zip-Puffer hinzu, geben Sie dann 100 μg Antikörper dazu, inkubieren Sie 15 Minuten lang, und Ihr Antikörper ist gebrauchsfertig. Die Konjugate sind ideal für diverse Anwendungen wie die Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie, Immunhistochemie, Primärnachweise, ELISA, Immunzytochemie, indirekte Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) und vieles mehr geeignet.
Erzeugen Sie gebrauchsfertiges Antikörperkonjugat in nur 15 Minuten mit unseren Invitrogen Zip Alexa Fluor Rapid Antikörpermarkierungskits. Mit diesen Kits können Sie Ihren wertvollen Antikörper effizient mit verschiedenen Alexa Fluor Farbstoffen markieren.
Wichtige Merkmale der Zip Alexa Fluor Rapid Antikörpermarkierungskits:
· Geschwindigkeit – Antikörperkonjugate, die in nur 15 Minuten gebrauchsfertig sind
· Effizienz – 100%ige Antikörperrückgewinnung
· Vielseitigkeit – Die Kits sind für eine breite Palette von Anwendungen geeignet
· Einfache Anwendung – Keine Chemie- oder Konjugationserfahrung erforderlich
· Flexibilität – Auswahl aus Alexa 488, 555 und 647
Jedes Kit enthält alles, was Sie benötigen, um drei separate Markierungsreaktionen für 100 µg Antikörper durchzuführen. Konjugate sind ideal für mehrere Anwendungen, einschließlich Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie, Immunhistochemie, Primärnachweis, ELISAs, Immunzytochemie und indirekt FISH.
Vorteile der Verwendung von Zip Alexa Fluor Rapid Antikörpermarkierungskits:
Spezifität und Vielseitigkeit
Ein direkt mit einem Fluorophor markierter Primärantikörper erzeugt oft eine geringere Hintergrundfluoreszenz und weniger unspezifische Bindung. Mehrere Primärantikörper desselben Isotyps oder aus derselben Spezies können im gleichen Experiment verwendet werden, wenn sie direkt mit kompatiblen Fluorophoren markiert sind.
Robustheit
Im Vergleich zu herkömmlichen Farbstoffen sind Alexa Fluor Farbstoffe heller, photostabiler und zwischen pH 4 und 10 zudem pH-resistenter. Bei der Verwendung von Alexa Fluor Farbstoffen können in der Regel höhere Markierungsgrade ohne intramolekulares Quenching erreicht werden.
Kundenspezifische Anpassung möglich
Sie können das Gesuchte nicht in unserer Bestandsliste finden? Wir können Antikörperkonjugate nach Ihren Vorgaben herstellen. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für die Qualität unserer Arbeit. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält reaktives Fluoreszenzmittel, 3 Fläschchen; Natriumbikarbonat, 3 Fläschchen
3 Reaktionen
650/665
Alexa Fluor™
Alexa Fluor 647
IgG
Labeling Kit
Trocken und vor Licht geschützt im Tiefkühlgerät aufbewahren (-5 bis +30 °C).
100 μg
Amin
Tiefrot
Alexa Fluor Farbstoffe