Learn More
Zinkdraht, 3.18 mm Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 m
50 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc |
Aussehen | Gray wire |
Prozentgehaltsbereich | 99.95% (Metals basis) |
Menge | 10 m |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser |