Learn More
Zinkdraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375457
Click to view available options
Menge:
25 m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc
Farbe Grau
CAS 7440-66-6
Aussehen Gray wire
Dichte 7.14g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Summenformel Zn
MDL-Nummer MFCD00011291
Menge 25 m
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
IUPAC-Name Zink
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.5 mm Durchmesser