Learn More
Zinksulfat-Lösung 0.05M (0.05N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 Ampule
6 Ampules
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 0 °C |
Siedepunkt | 100 °C |
Menge | 6 Ampules |
Verpackung | Ampulle |
Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Zinc sulfate 0.05M solution