Learn More
Zinksulfat-Konzentrat, für 1 l-Standardlösung, 0.1 M ZnSO4, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673660
Click to view available options
Menge:
6 x 1 ea.
Je 1
Für 1 l Standardlösung, 0.1 M ZnSO4
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7733-02-0, 7732-18-5
Summenformel O4SZn
Molekulargewicht (g/mol) 161.44
MDL-Nummer MFCD00011302
InChI-Schlüssel NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
Synonym Zinksulfat, Zinkat, Weißes Vitriol, Zinksulfat 1:1, Komplexonat, Medizink, bonazen, medizinc, optised, optraex
PubChem CID 24424
ChEBI CHEBI:35176
IUPAC-Name Zink;Sulfat
SMILES [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinksulfat-Konzentrat
Namenshinweis Für 1 l Standardlösung, 0.1 M ZnSO4
CAS Max. % 35.943%, 64.0570%
Physikalische Form Konzentrat
Menge 6 x 1 ea.
Strukturformel ZnSO4
UN-Nummer UN3082
Formelmasse 161.45
Verpackung Ampulle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc sulfate concentrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Zinc sulphate