Learn More
Zinkstearat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
20 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc stearate |
Schmelzpunkt | 118.0°C to 128.0°C |
Farbe | Weiß |
Flammpunkt | >100°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Fasertrommel |
Summenformel | C36H70O4Zn |
Strukturformel | [CH3(CH2)16CO2]2Zn |
Menge | 5 kg |
Merck Index | 15, 10358 |