Learn More
Zinkselenid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438807
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Zinc selenide is used to form II-VI light-emitting diodes and diode lasers. It is doped with chromium (ZnSe:Cr) has been used as an infrared laser gain medium. It is used as an infrared optical material. It is used in x-ray and gamma ray detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zinkselenid wird zur Bildung von II-VI-Leuchtdioden und Diodenlasern verwendet. Es ist mit Chrom (ZnSe:Cr) dotiert und wurde als Infrarot-Laser-Verstärkungsmedium verwendet. Es wird als optisches Infrarotmaterial verwendet. Es wird in Röntgen- und Gammastrahlen-Detektoren verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1315-09-9
Summenformel SeZn
Molekulargewicht (g/mol) 144.35
MDL-Nummer MFCD00011296
InChI-Schlüssel GTLQJUQHDTWYJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc selenide znse, znse, zinc selenide, spectro, zinc selenide, powder, 10 mum trace metals basis, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 1mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 13mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide crystal optic disc, 25mm x 2mm, polished both sides, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 1mm 0.04in thick, zinc selenide optical window, 12.7mm 0.5in dia x 2mm 0.08in thick, zinc selenide optical window, 25.4mm 1.0in dia x 1mm 0.04in thick
IUPAC-Name zinc(2+) selandiide
SMILES [Zn++].[Se--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc selenide
Schmelzpunkt >1100°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3283
Merck Index 14,10156
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 144.33
Geruch Geruchsneutral
Dichte 5.42^1^5