Learn More
Zink, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Zn 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372328
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011291
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc plasma standard solution
Konzentration Zn in 5% HNO3
Namenshinweis Zn 10,000μg/mL
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3264
Physikalische Form Flüssig
Güte Specpure™