Learn More
Zinkoxid, Sputter-Target, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474845
Click to view available options
Menge:
Je 1
Magnetron-Sputter-Quelle
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc oxide sputtering target
Farbe Weiß bis gelb
Namenshinweis 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Menge Je 1
CAS 1314-13-2
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel OZn
Strukturformel ZnO
MDL-Nummer MFCD00011300
UN-Nummer UN3077
Synonym zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
Löslichkeitsinformationen Soluble in diluted acid. Insoluble in water and alcohol.
InChI-Schlüssel XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Zn]
IUPAC-Name Oxozink
Molekulargewicht (g/mol) 81.38
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
Formelmasse 81.37
Reinheit (%) 99.9%