Learn More
Zinkgranulat, ACS, min. 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318048
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Zinkgranulat; ACS; 99,8 %; Alfa Aesar; -20 Netz
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc
Namenshinweis For analysis ACS
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Menge 1 kg
Güte ACS-Reagenz
Netzgröße -20 Mesh
Form -20-Mesh-Granulate