Learn More
Zinkgluconathydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Zinc gluconate hydrate is used as a food additive, a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zinkgluconathydrat wird als Lebensmittelzusatzstoff, ein pharmazeutisches Zwischenprodukt, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 100 g/l.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Zinkgluconathydrat wird als Lebensmittelzusatzstoff, ein pharmazeutisches Zwischenprodukt, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 100 g/l.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc gluconate hydrate |
pH | 6.5 |
Geruch | Geruchsneutral |
Summenformel | C4H7NO |
Menge | 500 g |
Merck Index | 14,4456 |
Synonym | propionaldehyde cyanohydrin, 2-hydroxybutyronitrile, butyronitrile, 2-hydroxy, butanenitrile, 2-hydroxy, alpha-hydroxybutyronitrile, propanal cyanhydrin, 1-cyanopropan-1-ol, 2-oxidanylbutanenitrile, 2-hydroxy-butyronitrile, butanenitrile, 2-hydroxy-9ci |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 100g/ l. |
InChI-Schlüssel | NHSSTOSZJANVEV-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | CCC(C#N)O |