Learn More
Zinkchlorid, Puriss. P.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
6 x 250 g
25 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinkchlorid |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Menge | 25 kg |
Strukturformel | ZnCl2 |
UN-Nummer | 2331 |
Formelmasse | 136.3 mol |
Reinheit (%) | ≥ 98 % |
Güte | ACS/puriss. P. A |
Dampfdruck | 1 mmHg (428 °C) |