Learn More
Zinkchlorid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 732.0°C |
Chemischer Name oder Material | Zinc chloride |
Schmelzpunkt | 293.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Frei fließende kleine Kristalle |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% |
Strukturformel | ZnCl2 |
Merck Index | 15, 10331 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 432 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and ether, freely soluble in acetone |