Learn More
Zinkbromid, Puriss., wasserfrei, ≥98% Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinkbromid |
Physikalische Form | Anhydrisch |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | ZnBr2 |
UN-Nummer | 3260 |
Formelmasse | 225.2 mol |
Reinheit (%) | ≥ 98 % |
Güte | puriss. |