Learn More
Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG Labeling Reagents
Die Zenon™ Markierungstechnologie liefert eine schnelle, vielseitige und zuverlässige Methode zum Hinzufügen eines Fluoreszenzlabels zu einem Antikörper. Nur eine geringe Menge an Ausgangsmaterial ist nötig, und die Methode ist für eine effiziente Markierung von Antikörpern in Serum optimiert.
Marke: Invitrogen™ Z25610
913.52 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erzielen Sie mit den Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-Markierungsreagenzien eine schnelle, skalierbare und effiziente Markierung von internalisierten Antikörpern. Diese pH-empfindlichen Farbstoffkonjugate sind außerhalb der Zelle nicht fluoreszierend, fluoreszieren jedoch leuchtend rot oder grün, wenn sie sich in sauren Umgebungen befinden, einschließlich in Phagosomen. Daher können pHrodo IFL IgG-Markierungsreagenzien schnellere und genauere Ergebnisse liefern als jeder andere Phagozytose-Assay.
Grün- oder gelbmarkierte Zenon™ pHrodo™ iFL Fab-Fragmente (d. h. Markierungsreagenzien) sind gegen den Fc-Anteil eines intakten IgG-Primärantikörpers gerichtet, um einen Markierungskomplex zu bilden. Die Bildung des Fa-Antikörper-Komplexes erfolgt in weniger als 5 Minuten. Da die Fluoreszenz von pHrodo™ IFL-Farbstoffen drastisch zunimmt, wenn der pH-Wert ihrer Umgebung saurer wird, liefern die Antikörper in Verbindung mit den Zenon™ pHrodo™ IFL IgG-Markierungsreagenzien ein hervorragendes Maß für die endocytische Aktivität, basierend auf der Versauerung der markierten Antikörper, während sie von der Zelle aufgenommen werden.Die Zenon™ pHrodo™ IFL IgG-Markierungsreagenzien enthalten ausreichend Material, um je nach verwendeter Zenon™ Markierungsreagenzienkonzentration eine bis vier 96-Well-Platten zu beschriften. Nur eine geringe Menge an Ausgangsmaterial wird benötigt, und die Methode ist für eine effiziente Markierung von Antikörpern in Serum, Aszites oder Hybridomsuspensionen optimiert.
Weitere Vorteile der pH-empfindlichen Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-Markierungsreagenzien:
• Einfachheit – Keine Reagenzienreinigung erforderlich
• Genauigkeit – Keine Waschschritte oder Quencher erforderlich, Minimierung der Kreuzreaktivität oder des Hintergrunds
• Geschwindigkeit – Markierte Antikörper sind in der Regel in 10 Minuten gebrauchsfertig
•Spezifität – Farbstoffe sind für den spezifischen Nachweis von Phagozytose und Endozytose vorgesehen
Schutz der Funktion und Affinität der Primärantikörper
Die Markierung von Primärantikörpern mit reaktiven Farbstoffen kann unvorhersehbare und unerwünschte Ergebnisse haben. Dazu gehört die reduzierte Bindungsaffinität durch die Labelzugabe in der Bindungstasche. Der auf den Fc-Anteil (Schwanzregion) gerichtete Zenon™ Antikörpermarkierungsansatz behebt dieses potenzielle Problem.
Individuelle Antikörperkonjugate ausprobieren
Wenn das von Ihnen benötigte Antikörperkonjugat nicht als eines unserer Produkte auf Lager erhältlich ist, bereiten wir für Sie ein individuelles Antikörperkonjugat vor. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für die Qualität unserer Arbeit. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
Bestellinformation
Store in refrigerator at 2°C to 8°C.
Spezifikation
pHrodo™ iFL Red, 250 μL | |
Kennzeichnungsreagenz | |
Im Kühlschrank (2 °C bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Zenon | |
Rot | |
Maus |
Enthält 1 Fläschchen Zenon™ pHrodo™ iFL Red Mäuse Kennzeichnungsreagenz (250 μL). | |
250 μL | |
560/585 nm | |
pHrodo™ iFL Red | |
IgG | |
pHrodo™ (pH-empfindlich) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.