Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin-Entsalzungssäulen, 40K MWCO, 2 ml
Mit gebrauchsfertigen Thermo Scientific Pierce Zeba Chromatographiesäulen und -platten, die ein proprietäres Chromatographieharz für den Größenausschluss enthalten, können sich Salz und andere Moleküle (40K MWCO) effektiv aus Proben entfernen und eine hervorragende Proteinrückgewinnung erzielen.
108.00 CHF - 968.00 CHF
Spezifikation
Aufreinigungsziel Pufferaustausch, Protein
Säulentyp Proprietäres Harz für Größenausschluss
MWCO 40 kDa
Produktlinie Zeba™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11786436
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
87764
Zeba™ Micro Spin-Entsalzungssäulen, 40K MWCO, 75 µl 25 Säulen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10754347
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
87765
Zeba™ Micro Spin-Entsalzungssäulen, 40K MWCO, 75 µl 50 Säulen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11796436
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
87766
Zeba™ Spin-Entsalzungssäulen, 40K MWCO, 0,5 ml 25 Säulen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10460875
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
87767
Zeba™ Spin-Entsalzungssäulen, 40K MWCO, 0,5 ml 50 Säulen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11706446
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
87768
Zeba™ Spin-Entsalzungssäulen, 40K MWCO, 2 ml 5 Säulen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10329964
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
87769
Zeba™ Spin-Entsalzungssäulen, 40K MWCO, 2 ml 25 Säulen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11716446
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
87770
Zeba™ Spin-Entsalzungssäulen, 40 K MWCO, 5 ml 5 Säulen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10470875
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
87771
Zeba™ Spin-Entsalzungssäulen, 40 K MWCO, 5 ml 25 Säulen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11726446
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
87772
Zeba™ Spin-Entsalzungssäulen, 40K MWCO, 10 ml 5 Säulen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10753007
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
87773
Zeba™ Spin-Entsalzungssäulen, 40K MWCO, 10 ml 25 Säulen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11582521
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
87774
Zeba™ Spin-Entsalzungsplatten, 40K MWCO 2 Platten Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11592521
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
87775
Zeba™ Spin-Entsalzungsplatten, 40K MWCO 4 Platten Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Schnelle Entsalzung von Protein- und biologischen Proben für die manuelle oder automatisierte Flüssigkeitschromatographie (LC) mit Thermo Scientific Zeba Spin und Micro Spin Entsalzungssäulen und -platten (40K MWCO) mit Zeba High-Performance-Harz, einem proprietäres Chromatographieharz für den Größenausschluss, das ausgezeichnete Proteinentsalzung und -rückgewinnung im Zentrifugenformat bietet.
Thermo Scientific Zeba Spin-Entsalzungssäulen und -platten (40 K MWCO) sind praktische, gebrauchsfertige Geräte, die mit gängigen automatisierten Flüssigkeitschromatographiesystemen kompatibel sind oder sich für die manuelle Spritzenverarbeitung eignen. Polypropylen-Säulen besitzen 40 K MWCO und enthalten ein proprietäres leistungsstarkes Chromatographieharz (Zeba High-Performance Resin), das eine hervorragende Proteinentsalzung und -rückgewinnung im Zentrifugenformat ermöglicht. Bei der Verwendung von Zeba Micro Spin Entsalzungssäulen, 40 K MWCO, 75 µl lassen sich sogar sehr verdünnte Proteinproben (25 µg/ml) erfolgreich verarbeiteten, um eine Retention (Entfernung) von Salzen und anderen kleinen Molekülen (<2.000 MW) von über 95 % und eine gute Rückgewinnung von Proteinen und anderen Makromolekülen (>40.000 MW) zu erreichen.
Zeba Spin Entsalzungsplatten bestehen aus Polypropylen und enthalten ein proprietäres leistungsstarkes Harz für den Größenausschluss zur effektiven Entfernung von Salzen und anderen kleinen Molekülen (<2.000 Dalton) bei gleichzeitig hervorragender Rückgewinnungsrate für Proteine von >mit 40.000 Da. Sie bieten problemloses Entsalzen und Pufferaustausch für 20 bis 100 µl Probenvolumina. Dieses 96-Well-Spin-Plattenformat ermöglicht eine Verarbeitung mit höherem Durchsatz.
Zeba 96-Well Spin-Entsalzungsplatten erfordern keine Harzdispensierung oder -hydrierung und bieten dieselbe hohe Proteinrückgewinnung wie Spin-Säulen mit mindestens 95 % Entfernungsrate von Salzen und anderen kleinen Molekülen. Eine Platte kann 96 kleine Probenvolumina (20 bis 100 µl) in fünf Minuten verarbeiten.
Vorteile der Zeba Spin-Entsalzungssäulen und -platten:
Hohe Rückgewinnung— Das niedrig bindende Harz maximiert die Proteinrückgewinnung
Schnell—Kein Screening von Fraktionen oder Warten auf die Proteingewinnung durch Schwerkraftfluss
Wirtschaftlich—Hohe Leistung zu geringeren Kosten gegenüber anderen handelsüblichen Kassetten
Anwenderfreundlich—Kein Zeitaufwand durch Säulenvorbereitung oder Säulenäquailibrierung• Flexibel—Erhältlich als Spin-Säulen und Filter-Spin-Platten für vielfältige Erfordernisse
Verfügbare Formate
Spin-Säulen—75 µl-, 0,5 ml-, 2 ml-, 5 ml-, 10 ml-Säulen
96-Well Spin-Platten—vordispensierte 96-Well Filterplatten, geeignet für die Zentrifugation zur manuellen oder automatisierten Aufreinigung
Spezifikation
Spezifikation
Pufferaustausch, Protein
Proprietäres Harz für Größenausschluss
40 kDa
Zeba™