Learn More
Emma Safety Footwear Zandvoort XD Sicherheitsschuhe
Ein mittelhoher Stiefel mit wasserabweisenden, geölten Nubukledern, Innenschutz durch Stahlkappe und einem außergewöhnlich festen Griff selbst auf nassen und fettigen Oberflächen. Der Zandvoort wurde hauptsächlich für Metallarbeiter entwickelt und wird in Outdoor-Berufen eingesetzt, in denen ein starker, sicherer und bequemer Schuh unerlässlich ist.
Marke:  Emma Safety Footwear MM54886646
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15948751
  • 193.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Öl-Nubuk-Konstruktion
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver gewährleistet trockenere, frischere Füße
Spezifikation
Spezifikation
Zandvoort XD
Geöltes Nubuk
46