Learn More
(Z)-Stilbendiboronsäure-bis-(pinakol)-ester, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11355465
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 221006-76-4
Summenformel C26H34B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 432.174
MDL-Nummer MFCD02683500
InChI-Schlüssel YFLBNMYBKXYNJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1,2-diphenyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 4377508
IUPAC-Name 2-[1,2-Diphenyl-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Ethenyl]-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(=C(B2OC(C(O2)(C)C)(C)C)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Z)-Stilbenediboronic acid bis(pinacol) ester
Schmelzpunkt 176°C to 179°C
Menge 1 g
Beilstein 9081275
Formelmasse 432.18
Reinheit (%) 98%