Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosine 7 Peptide
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format.
Marke: Thermo Scientific™ PV4305
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon LAT, containing Tyr-200.
Spezifikation
Z'-LYTE™ Tyrosine 7 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20 μl, 800 Rxns, flüssig, Tyrosin-Kinase-Assay-Typ, Peptid-basiertes Substrat, 535 nm Emission, 405/465 nm Anregung, Methylcumarin-Markierung, Endpunkt-Auslesung, Threonin-Kinasen Zielenzym, FRET-Technik, für Pharma und Biopharma verwendet, Protein-Analyse und -Analyse | |
Flüssig | |
Z'-LYTE™ Ser/Thr-11-Peptid, Z'-LYTE™ Ser/Thr-11-Phospho-Peptid, 5 X-Kinase-Puffer A, ATP, Entwicklungsreagenz B, Entwicklungspuffer | |
Tyrosinkinase-Assay | |
Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C gelagert werden. Einige Kit-Komponenten sollten bei -80 °C gelagert werden. Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA. | |
800 x 20 μl | |
405/465, 535 | |
800 Reaktionen | |
Biochem. J. 356 p 461-71 (2001) | |
Basierend auf LAT, Reststoffe 195 bis 208, Zentrierung Y-200 (ESIDDYVNVPESGES) | |
ZAP70 | |
ZAP70 |
Z ́-LYTE™ | |
FRET | |
800 x 20 μl | |
Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper) | |
Z‘-LYTE™ Tyrosin 7 Peptid-Kinase-Assay-Kit | |
384-Well-Platte | |
Methylcumarin | |
Endpunkt | |
Trockeneis | |
Peptid-basiertes Substrat | |
Tyrosinkinasen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.