Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosine 4 Peptide
Z'-LYTE™ Kinase-Assay-Kit – Tyrosin 4-Peptid
Marke: Invitrogen™ PV3193
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann. Dieses Peptid enthält eine X-(E⁄D)-Y-(I⁄L⁄V)-Konsensssequenz, wobei X für Rückstände steht.Spezifikation
Z´-LYTE™ | |
FRET | |
Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA. | |
Methylcumarin | |
800 x 20 µl Assays | |
405⁄465, 535 | |
Endpunkt | |
Signaltransduktion | |
PDGFRA T674I, PDGFRB, FGFR1, FGFR2, EGFR, FGFR4, FLT1, MUSK, JAK3, FLT4, FGFR3, INSRR, PDGFRA D842V, EPHA2, PDGFRA, PDGFRA V561D |
Tyrosinkinasen | |
Tyrosinkinase-Assay | |
Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper) | |
Kinase-Assay-Kit | |
384-Well-Platte | |
800 Reaktionen | |
Trockeneis | |
Peptid-basiertes Substrat | |
EGFR, EPHA2, FGFR, FLT1, FLT4, INSRR, JAK3, MUSK, PDGFRA, PDGFRB |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.