Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosin-3-Peptid
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann.
Marke:  Thermo Scientific™ PV3192
Artikelnummer. 12090176
  • 1202.00 CHF / 800 Reaktionen
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon MAPK14, containing Tyr-182.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Z'-LYTE™ Tyrosine 3 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20 μl, 800 Rxns, flüssig, Tyrosin-Kinase-Assay-Typ, Peptid-basiertes Substrat, 535 nm Emission, 405/465 nm Anregung, Methylcumarin-Markierung, Endpunkt-Auslesung, Threonin-Kinasen Zielenzym, FRET-Technik, für Pharma und Biopharma verwendet, Protein-Analyse und -Analyse
Flüssig
Z'-LYTE™ Ser/Thr-11-Peptid, Z'-LYTE™ Ser/Thr-11-Phospho-Peptid, 5 X-Kinase-Puffer A, ATP, Entwicklungsreagenz B, Entwicklungspuffer
Tyrosinkinase-Assay
Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA.
800 x 20 μl
405/465, 535
800 Reaktionen
Trockeneis
Peptid-basiertes Substrat
Tyrosinkinasen
Z -LYTE™
FRET
800 x 20 μl
Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper)
Z‘-LYTE™ Tyrosin 3 Peptid-Kinase-Assay-Kit
384-Well-Platte
Methylcumarin
Endpunkt
Basierend auf MAPK14 (DEMTGYVATR)
TYK2
TYK2