Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosine 1 Peptide
Z'-LYTE™ Kinase-Assay-Kit – Tyrosin 1-Peptid
Marke: Invitrogen™ PV3190
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann. Dieses Peptid basiert auf einem optimalen Peptidsubstrat für SRC.Spezifikation
Z´-LYTE™ | |
FRET | |
Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA. | |
Methylcumarin | |
800 x 20 µl Assays | |
Src-Substrat (EEEIYGEFE) | |
800 Reaktionen | |
Endpunkt | |
Peptid-basiertes Substrat | |
BLK1, BMX, BTK, CSF1R, EPHA3, EPHA5, EPHB4, ERBB4, FES, FRK, IGF1R, ITK, KDR, MATK, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PTK2B, PTK6, ROS1, SRMS |
Tyrosinkinasen | |
Tyrosinkinase-Assay | |
Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper) | |
Kinase-Assay-Kit | |
384-Well-Platte | |
405⁄465, 535 | |
Nature, 373, S. 536-9 (1995) | |
Trockeneis | |
CSF1R, NTRK2, PTK6, IGF1R, MATK, NTRK3, ROS1, BMX, PTK2B, EPHA3, EPHB4, ERBB4, KDR, NTRK1, SRMS, FRK, ITK, BTK, FES, BLK1, EPHA5 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.