Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 7 Peptide
Z'-LYTE™ Kinase-Assay-Kit – Ser/Thr 7-Peptid
Marke: Invitrogen™ PV3180
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann. Dieses Peptid enthält eine PKC-Konsenssequenz (R⁄K)1-3(X)0-2 (S⁄T) (X)0-2(R⁄K)1-3, wobei X für Rückstände steht.Spezifikation
Z´-LYTE™ | |
FRET | |
Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA. | |
Methylcumarin | |
800 x 20 µl Assays | |
PKC-Konsenssequenz (R⁄K)1-3(X)0-2 S⁄T (X)0-2(R⁄K)1-3 | |
800 Reaktionen | |
Trockeneis | |
MAP4K5, IRAK4, PRKCQ, NEK9, PRKCD, MAP3K9, PASK, PIM2, NEK2, PRKCG, SRPK2, STK4, NEK1, MAP4K2, MINK1, CHEK2, PIM1, PKN1, PRKCA, PRKCI, TAOK2, MAP4K4, RPS6KB1, PHKG1, PRKCZ, ROCK1, PHKG2, PRKCB1, STK24, STK3, PRKCB2, STK25, PRKCE, PRKCH, MST4 |
Serin/Threonin-Kinasen | |
Serin/Threonin-Kinase-Assay | |
Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper) | |
Kinase-Assay-Kit | |
384-Well-Platte | |
405⁄465, 535 | |
Endpunkt | |
Peptid-basiertes Substrat | |
ROCK1, RPS6KB1, SRPK2, STK3, STK4, STK24, STK25, TAOK2, NEK2, NEK9, PASK, PHKG1, PHKG2, PIM1, PIM2, PKN1, PKC, CHEK2, IRAK4, MAP3K9, MAP4K2, MAP4K4, MAP4K5, MINK1, MST4, NEK1 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.