Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 3 Peptide
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format.
Marke: Thermo Scientific™ PV3176
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon bovine MBP Thr-97 derived peptide, containing a P-X-(S/T)-P consensus sequence, where X is any residue.
Spezifikation
Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr-3-Peptid, 800 x 20 μl-Assays, 800 Rxns, 405/465 nm Anregung, 535 nm Emission, Methylcumarin-Markierung, FRET-Technik, Serin/Threonin-Kinasen-Zielenzym, Peptid-basierte Substrateigenschaften, Endpunkt-Auslesung, für Pharma und Biopharma verwendet, Protein-Assays und -Analysen | |
FRET | |
800 x 20 μl | |
Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper) | |
Z'-LYTE™ Kinase-Assay-Kit – Ser/Thr 3-Peptid | |
384-Well-Platte | |
Methylcumarin | |
Endpunkt | |
Trockeneis | |
Protein-basiertes Substrat | |
Serin⁄Threonin-Kinasen |
Z ́-LYTE™ | |
Alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Untersuchungen | |
Serin⁄Threonin-Kinase-Assay | |
Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA. | |
800 x 20 μl | |
405/465, 535 | |
800 Reaktionen | |
BBRC vol. 61, pp 559-563 (1974), JBC, vol 252, p 4888 (1978) | |
Rind-MBP, Thr-97-abgeleitetes Peptid S5, Konsenssequenz Pro-X-(SerThr)-Pro (APRTPGGRR) | |
MAPK13, MAP2K1, MAP2K6, MAPK1, MAP3K8, BRAF, MAP2K2, MAPK12, MAPK3, BRAF V599E | |
BRAF, MAPK1, MAPK3, MAPK12, MAPK13, MAP2K1, MAP2K2, MAP3K6, MAP2K8 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.