Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 21 Peptide
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format.
Marke: Thermo Scientific™ PV4535
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This substrate is based upon CDC25C, containing Ser-216.
Spezifikation
Z'-LYTE™ Ser/Thr 21 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20 μl, 800 Rxns, Serin/Threonin-Kinase-Assay-Typ, Peptid-basiertes Substrat, 535 nm Emission, 405/465 nm Anregung, Methylcumarin-Markierung, Endpunkt-Auslesung, Serin/Threonin-Kinasen Zielenzym, FRET-Technik, für Pharma und Biopharma verwendet, Protein-Analyse und -Analyse | |
FRET | |
800 x 20 μl | |
Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper) | |
Z'-LYTE™ Ser/Thr 21 Peptid-Kinase-Assay-Kit | |
384-Well-Platte | |
Methylcumarin | |
Endpunkt | |
Basierend auf CDC25C-Reststoffen 207-225, zentriert bei Ser-216 (SRSGLYRSPSMPENLNRPRL) | |
MARK1, MARK2, BRSK1 | |
BRSK1, MARK1, MARK2 |
Z ́-LYTE™ | |
Z'-LYTE™ Ser/Thr-11-Peptid, Z'-LYTE™ Ser/Thr-11-Phospho-Peptid, 5 X-Kinase-Puffer A, ATP, Entwicklungsreagenz B, Entwicklungspuffer | |
Serin⁄Threonin-Kinase-Assay | |
Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA. | |
800 x 20 μl | |
405/465, 535 | |
800 Reaktionen | |
Trockeneis | |
Peptid-basiertes Substrat | |
Serin⁄Threonin-Kinasen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.