Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 20 Peptide
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann.
Marke:  Thermo Scientific™ PV4532
Artikelnummer. 10269952
  • 1192.00 CHF / 800 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann. Dieses Peptid basiert auf einem synthetischen Peptidsubstrat für NDR1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Z -LYTE™
Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper)
405/465, 535
FRET
800 Reaktionen
Endpunkt
Trockeneis
Peptid-basiertes Substrat
Serin/Threonin-Kinasen
Serin/Threonin-Kinase-Assay
Z ́-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA.
384-Well-Platte
Methylcumarin
800 x 20 μl
EMBO J. vol. 17, pp. 5913-22 (1998)
Basierend auf synthetischem Peptid-Substrat für NDR1 (KKRRRLSVA)
PAK4, RPS6KA6, PAK7, PAK6, PAK2, PAK3
PAK2, PAK3, PAK4, PAK6, PAK7, RPS6KA6