Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr-19-Peptid
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann.
Marke: Thermo Scientific™ PV4529
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann. Dieses Peptid basiert auf einem synthetischen Peptidsubstrat für NDR1.
Spezifikation
Z'-LYTE™ Ser/Thr 19 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20 μl, 800 Rxns, flüssig, Serin/Threonin-Kinase-Assay-Typ, Peptid-basiertes Substrat, 535 nm Emission, 405/465 nm Anregung, Methylcumarin-Markierung, Endpunkt-Auslesung, Serin/Threonin-Kinasen Zielenzym, FRET-Technik, für Pharma und Biopharma verwendet, Protein-Analyse und -Analyse | |
Flüssig | |
Z'-LYTE™ Ser/Thr-11-Peptid, Z'-LYTE™ Ser/Thr-11-Phospho-Peptid, 5 X-Kinase-Puffer A, ATP, Entwicklungsreagenz B, Entwicklungspuffer | |
Serin/Threonin-Kinase-Assay | |
Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA. | |
800 x 20 μl | |
405/465, 535 | |
800 Reaktionen | |
EMBO J. vol. 17, pp. 5913-22 (1998) | |
Basierend auf synthetischem Peptid-Substrat für NDR1 (KKRRRLSVA) | |
AURKA, CHEK1 | |
AURKA, CHEK1 |
Z -LYTE™ | |
FRET | |
800 x 20 μl | |
Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper) | |
Z'-LYTE™ Ser/Thr 19 Peptid-Kinase-Assay-Kit | |
384-Well-Platte | |
Methylcumarin | |
Endpunkt | |
Trockeneis | |
Peptid-basiertes Substrat | |
Serin/Threonin-Kinasen |