Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 13 Peptide
Z'-LYTE™ Kinase-Assay-Kit – Ser/Thr 13-Peptid
Marke: Invitrogen™ PV3793
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann. Dieses Peptid basiert auf einer Myosin-Leichtkette 2, die Ser-20 und eine Hyd-X-R-X-X-(S⁄T)-Konsenssequenz enthält, wobei Hyd ein hydrophober Rückstand und X ein beliebiger Rückstand ist.Spezifikation
Z´-LYTE™ | |
FRET | |
Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA. | |
Methylcumarin | |
800 x 20 µl Assays | |
Myosin-Leichtkette 2 (KKRPQRRYSNVF) | |
800 Reaktionen | |
Endpunkt | |
Peptid-basiertes Substrat | |
CAMK4, CDC42BPA, CDC42BPB, DAPK3, MYLK2, ROCK2 |
Serin/Threonin-Kinasen | |
Serin/Threonin-Kinase-Assay | |
Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper) | |
Kinase-Assay-Kit | |
384-Well-Platte | |
405⁄465, 535 | |
JBC(2001) 276, p38956 | |
Trockeneis | |
ROCK2, MYLK2, DAPK3, CDC42BPA, CDC42BPB, CAMK4 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.